Learn More
Hydrate de 5-méthylbenzène-1,3-diol, TRC
Code produit 30483416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483416 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM312275500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Formule moléculaire C7H8O2 . H2O
Quantité 500 mg
Synonyme Orcinol Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
SMILES O.Cc1cc(O)cc(O)c1
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-diol ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Poids de la formule 142.063