Learn More
5-méthylbenzo[b]thiophène-2-méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10147282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10147282 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10670475 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10147282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07149CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 22962-49-8
Formule moléculaire C10H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 178.25
Numéro MDL MFCD05865151
Clé InChI NPSSZIBANMLQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzo b thiophene-2-methanol, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl methanol, benzo b thiophene-2-methanol,5-methyl, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methanol, 5-methyl-1-benzothien-2-yl methanol, 5-methyl-benzo b thiophen-2-yl-methanol, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methan-1-ol, j6w
CID PubChem 2794801
Nom IUPAC (5-méthyl-1-benzothiophène-2-yl)méthanol
SMILES CC1=CC=C2SC(CO)=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.25
Pourcentage de pureté 97%