Learn More
5-méthylbenzotriazole, TRC
Code produit 30135260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135260 10 g 10g
17974655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135260 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28878510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-85-6
Formule moléculaire C7 H7 N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Synonyme 1H-Benzotriazole, 5-methyl- (8CI,9CI), Benzotriazole, 5-methyl- (6CI,7CI), 6-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 5-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methylbenzotriazole, 5-Tolyltriazole, 5M-BTA, 5MBT, 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-Tolyltriazole, NSC 122012, TTA, Tolutriazole, Verzone VT 120M
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-benzotriazole
SMILES Cc1ccc2[nH]nnc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1H-benzotriazole
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Poids de la formule 133.064