Learn More
MedChemExpress 5-Methylcytidine
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 257.24 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 97.0% |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 130 mg/mL (505.36 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 2140-61-6 |