Learn More
5-méthylcytidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 17730629 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17730629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17730629 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229000010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Poids moléculaire 257,25
Conditions d’expédition Aucune contrainte spéciale
Pureté ≥ 97,5%
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solution aqueuse soluble
Couleur Blanc à jaune clair