Learn More
5-Méthylcytidine, TRC
Code produit 30482454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482454 100 mg 100mg
30465921 5 g 5g
30479637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM294850100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2140-61-6
Formule moléculaire C10 H15 N3 O5
Poids moléculaire (g/mol) 257.24
Synonyme 4-Amino-5-methyl-1-β-D-ribofuranosylpyrimidin-2(1H)-one, 5-Methylcytidine, Cytarabine Imp. G (EP)
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2-one
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylcytidine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Poids de la formule 257.1012