Learn More
Chlorhydrate de 5-méthylcytosine, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylcytosine hydrochloride |
| CAS | 58366-64-6 |
| Point de fusion | 298°C |
| Formule moléculaire | C5H8ClN3O |
| Numéro MDL | MFCD00035313 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5-methylcytosine hydrochloride, 5-methylcytosine hcl, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 4-amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine, unii-232tob65nx, 6-amino-5-methyl-1h-pyrimidin-2-one hydrochloride, 4-amino-5-methyl-1h-pyrimidin-2-one hydrochloride, 5-methylcytosinehydrochloride, 5-methyl cytosine hydrochloride, 5 methylcytosine hydrochloride |
| Clé InChI | ANWMULVRPAUPJT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].CC1=C(N)NC(=O)N=C1 |
| Nom IUPAC | hydrogen 6-amino-5-methyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one chloride |
| Afficher plus |