Learn More
5-Methylcytosine, MedChemExpress
Code produit 16469326
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469326 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW008091
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 5-Methylcytosine is a well-characterized DNA modification, and is also predominantly in abundant non-coding RNAs in both prokaryotes and eukaryotes. 5-Methylcytosine in mRNA is a new epitranscriptome marker inArabidopsis, and that regulation of this modification is an integral part of gene regulatory networks underlying plant development.
5-Methylcytosine is a well-characterized DNA modification, and is also predominantly in abundant non-coding RNAs in both prokaryotes and eukaryotes. 5-Methylcytosine in mRNA is a new epitranscriptome marker inArabidopsis, and that regulation of this modification is an integral part of gene regulatory networks underlying plant development.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylcytosine
CAS 554-01-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H7N3O
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (66.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (57.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=CC(C)=C(N)N1
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism