Learn More
5-Méthylfuran-2(3H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylfuran-2(3H)-one |
| CAS | 591-12-8 |
| Formule moléculaire | C5 H6 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,3-Dihydro-5-methylfuran-2-one, 2-Oxo-5-methyl-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-3-pentenoic Acid gamma-Lactone, 4-Hydroxypent-3-enoic Acid Lactone, 4-Methyl-2(3H)-furanone, 5-Methyl-2,3-dihydro-2-furanone, 5-Methylfuran-2(3H)-one, NSC 654, Pent-3-en-4-olide, delta2-Angelica Lactone, alpha-Angelica Lactone, beta,gamma-Angelica Lactone, gamma-Angelica Lactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CCC(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-3H-furan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.1 |
| Poids de la formule | 98.0368 |