Learn More
Ester de pinacol d’acide de 5-méthylfuran-2-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15474057 1 g 1g
15484057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31282.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 338998-93-9 | C11H17BO3 | 208.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338998-93-9
Formule moléculaire C11H17BO3
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD03094689
Clé InChI FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methylfuran-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methylfuran-2-boronic acid pinacol ester, 2-methylfurane-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylfuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-furyl-5-pinacolato boron, 5-methyl-2-furanboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methyl-2-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methyl-2-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methylfuran-2-yl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 2736881
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(5-méthylfurane-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Densité 1.023
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 97%