Learn More
5-méthylfurfurale, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10591981 25 g Flacon en verre 25g
10307770 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10591981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159920250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-02-0
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Numéro MDL MFCD00003232
Clé InChI OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
CID PubChem 12097
ChEBI CHEBI:2091
Nom IUPAC 5-méthylfurane-2-carbalaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(O1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylfurfural
Note relative au nom 98+%
Acidité 10mg KOH/g max.
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 187°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5290 to 1.532
Quantité 25 g
Beilstein 17, 289
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 33.3g/L (20 c)
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide