Learn More
5-Methylfurfural, MedChemExpress
Code produit 16459416
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459416 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0543
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylfurfural
CAS 620-02-0
Couleur Light Yellow to Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (908.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(C)O1
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid