Learn More
5-Methylfurfural, TRC
Code produit 30003483
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003483 100 mg 100mg
30006016 1 g 1g
30012847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003483 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM305470100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-02-0
Formule moléculaire C6 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Synonyme 5-Methyl-2-furfural, 5-Methylfuran-2-carbaldehyde, 2-Furaldehyde, 5-methyl- (6CI,8CI), 5-Methyl-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-methylfuran, 2-Formyl-5-methyltetrahydrofuran, 2-Methyl-5-formylfuran, 2-Methyl-5-furaldehyde, 5-Methyl-2-furaldehyde, 5-Methyl-2-furfural, 5-Methyl-2-furfuraldehyde, 5-Methyl-2-furfurylaldehyde, 5-Methylfuran-2-al, 5-Methylfuran-2-aldehyde, 5-Methylfurfural, 5-Methylfurfuraldehyde
Nom IUPAC 5-methylfuran-2-carbaldehyde
SMILES Cc1oc(C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-furfural
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Poids de la formule 110.0368
Pourcentage de pureté >95%