Learn More
5-Méthylimidazole-4-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is suitable for use in the synthesis of 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]propane (BIP), {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylene]histamine]-copper(II)} perchlorate, Schiff base condensates with tris(2-aminoethyl)amine (tren) or tris(3-aminopropyl)amine (trpn). It is also used in the synthesis of imidazolate-based metal organic framework (MOF) membrane, 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-triene, a 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocycle and Cu(II) eight and six coordinate compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-méthyle-5-imidazolecarboxaldéhyde est adapté à la synthèse de condensats de base de Schiff 1,3-bis[(4-méthyle-5-imidazole-1-yl)éthylidèneamino]-propane-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-méthyle-5-imidazole-1-yl)éthylidèneamino]propane (BIP), {acétatoaqua[[(4-méthylimidazole-5-yl)méthylène]histamine]-cuivre(II)} perchlorate avec tris(2-aminoéthyl)amine (tren) ou tris(3-aminopropyl)amine (trpn). Il est également utilisé dans la synthèse de la membrane du cadre organique métallique (MOF) à base d’imidazolate, 3,11-bis(4 -imidazolylméthyle)-7-méthyle-3,7,11,17-tétraazabicyclo[11.3.1]hepta-déca-1(17),13,15-triène, un dérivé 4-imidazolyle d’un tétraazamacrocycle à 14 chaînons et de composants Cu(II) à huit et six coordinats.
Solubilité
Soluble dans l’eau, (23 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylimidazole-4-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 166°C to 170°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,(23g/L) (25°C). |
| Poids de la formule | 110.12 |
| Pourcentage de pureté | 99% |