Learn More
5-Méthylimidazole-4-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489027 5 g 5g
11479027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20608.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 68282-53-1 | Molecular Formula: C5H6N2O | Molecular Weight: 110.12 g/mol
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is suitable for use in the synthesis of 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]propane (BIP), {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylene]histamine]-copper(II)} perchlorate, Schiff base condensates with tris(2-aminoethyl)amine (tren) or tris(3-aminopropyl)amine (trpn). It is also used in the synthesis of imidazolate-based metal organic framework (MOF) membrane, 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-triene, a 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocycle and Cu(II) eight and six coordinate compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthyle-5-imidazolecarboxaldéhyde est adapté à la synthèse de condensats de base de Schiff 1,3-bis[(4-méthyle-5-imidazole-1-yl)éthylidèneamino]-propane-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-méthyle-5-imidazole-1-yl)éthylidèneamino]propane (BIP), {acétatoaqua[[(4-méthylimidazole-5-yl)méthylène]histamine]-cuivre(II)} perchlorate avec tris(2-aminoéthyl)amine (tren) ou tris(3-aminopropyl)amine (trpn). Il est également utilisé dans la synthèse de la membrane du cadre organique métallique (MOF) à base d’imidazolate, 3,11-bis(4 -imidazolylméthyle)-7-méthyle-3,7,11,17-tétraazabicyclo[11.3.1]hepta-déca-1(17),13,15-triène, un dérivé 4-imidazolyle d’un tétraazamacrocycle à 14 chaînons et de composants Cu(II) à huit et six coordinats.
Solubilité
Soluble dans l’eau, (23 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68282-53-1
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD00173728
Clé InChI KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
CID PubChem 2795887
Nom IUPAC 5-methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=O)N=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylimidazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 166°C to 170°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,(23g/L) (25°C).
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 99%