Learn More
5-Methylindoline-2,3-dione, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylindoline-2,3-dione |
| CAS | 608-05-9 |
| Formule moléculaire | C9H7NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00005721 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=C(C)C=C2)C1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |