Learn More
5-Méthylisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387935 25 g 25g
11367935 1 g 1g
11377935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08009.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 608-05-9 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-05-9
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00005721
Clé InChI VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
CID PubChem 11840
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-indole-2,3-dione
SMILES CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisatin
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 123738
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%