Learn More
5-Acide méthylisophthalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497176 1 g 1g
11407186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25496.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 499-49-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 499-49-0
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00013986
Clé InChI PMZBHPUNQNKBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisophthalic acid, uvitic acid, 5-methyl-1,3-benzenedicarboxylic acid, isophthalic acid, 5-methyl, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-methyl, uvitinsaure, 3,5-dicarboxytoluene, 5-methylisophthalicacid, acmc-209kj2, ksc237e4t
CID PubChem 68137
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-acide dicarboxylique
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisophthalic acid
Point de fusion 296°C to 300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%