Learn More
(5-Méthylisoxazol-3-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10222732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10222732 1 g 1g
10167384 5 g 5g
10499644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10222732 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10409DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 35166-33-7
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Numéro MDL MFCD00085129
Clé InChI MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
CID PubChem 2736567
Nom IUPAC (5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)méthanol
SMILES CC1=CC(CO)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Methylisoxazol-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 97%