Learn More
Chlorure 5-méthylisoxazole-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10753043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753043 1 g Flacon en verre ambré 1g
10496842 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753043 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10402DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 39499-34-8
Formule moléculaire C5H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.54
Numéro MDL MFCD00085127
Clé InChI XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
CID PubChem 2736894
Nom IUPAC Chlorure de 5-méthyle-1,2-oxazole-3-carbonyle
SMILES CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 145.54
Pourcentage de pureté 97%