Learn More
Chlorure de 5-méthylisoxazole-3-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410250 1 g 1g
11420250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410250 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50693.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39499-34-8 | Molecular Formula: C5H4ClNO2 | Molecular Weight: 145.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39499-34-8
Formule moléculaire C5H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.54
Numéro MDL MFCD00085127
Clé InChI XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
CID PubChem 2736894
Nom IUPAC 5-methyl-1,2-oxazole-3-carbonyl chloride
SMILES CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 145.55
Pourcentage de pureté 98%