Learn More
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10252732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10252732 1 g Flacon en verre ambré -
10212782 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10252732 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10401DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3405-77-4
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Numéro MDL MFCD01318162
Clé InChI BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
CID PubChem 76947
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-1,2-oxazole-3-carboxylique
SMILES CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 97%