Learn More
5Acide-méthylisoxazole-3-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11388516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17577.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3405-77-4 | C5H5NO3 | 127.099 g/mol
It is a reactant for Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions, preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells and preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif pour les réactions d’estérification des alkylcarbomiides Click / aza-Michael ou Click / oligomérique, la préparation de dérivés d’aminopyazole amide comme inhibiteurs des Raf kinases dans les cellules de mélanome et la préparation de trifluorométhoxyphényl(thiazolyl)pyrroles et d’autres pyrroles polyfonctionnalisés porteurs d’hétérocycles via l’hétérocyclisation en chaîne.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3405-77-4
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Numéro MDL MFCD01318162
Clé InChI BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
CID PubChem 76947
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-1,2-oxazole-3-carboxylique
SMILES CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Point de fusion 171°C to 173°C
Quantité 5 g
Beilstein 114094
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté ≥98%