Learn More
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique, TRC
Code produit 30475581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475581 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3149501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid
CAS 3405-77-4
Formule moléculaire C5H5NO3
Quantité 1 g
Synonyme 3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic Acid, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-1,2-oxazole-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 127.1
Poids de la formule 127.0269