Learn More
5-méthylnicotinamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339565 5 g 5g
11329565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18970.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70-57-5 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-57-5
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.154
Numéro MDL MFCD05664041
Clé InChI BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 65560
Nom IUPAC 5-méthylpyridine-3-carboxamide
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylnicotinamide
Point de fusion 166°C to 168°C
Quantité 5 g
Beilstein 4962976
Synonyme 5-methylnicotinamide, nicotinamide, 5-methyl, 5-methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl-9ci, 5-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,5-methyl, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%