Learn More
5-Méthylnicotinamide, TRC
Code produit 30339470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339470 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339470 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB49530825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylnicotinamide
CAS 70-57-5
Formule moléculaire C7H8N2O
Quantité 25 mg
Synonyme NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1cncc(c1)C(=O)N
Nom IUPAC 5-méthylpyridine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0637