Learn More
5-Méthylnicotinamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylnicotinamide |
| CAS | 70-57-5 |
| Formule moléculaire | C7H8N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMILES | Cc1cncc(c1)C(=O)N |
| Nom IUPAC | 5-méthylpyridine-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
| Poids de la formule | 136.0637 |