Learn More
5-Méthylnicotinamide, TRC
Code produit 30336459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336459 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336459 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB495308250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylnicotinamide
CAS 70-57-5
Formule moléculaire C7H8N2O
Quantité 250 mg
Synonyme NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1cncc(c1)C(=O)N
Nom IUPAC 5-méthylpyridine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0637