Learn More
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10728645 25 g 25g
10691416 5 g 5g
10144272 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10728645 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01107EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5521-55-1
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD00068241
Clé InChI RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
CID PubChem 122831
Nom IUPAC acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 97%