Learn More
5-Méthylpyrimidine, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11355435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355435 250 mg 250mg
11345435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19638.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2036-41-1
Formule moléculaire C5H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.12
Numéro MDL MFCD00047386
Clé InChI TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
CID PubChem 74859
Nom IUPAC 5-méthylpyrimidine
SMILES CC1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylpyrimidine
Point de fusion 29°C to 31°C
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Point d’éclair 53°C (127°F)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1325
Beilstein 105684
Poids de la formule 94.12
Pourcentage de pureté ≥97%