Learn More
5-Méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15254844 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15254844 250 mg Flacon en verre 250mg
15264844 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15254844 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450732500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2036-41-1
Formule moléculaire C5H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.12
Numéro MDL MFCD00047386
Clé InChI TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
CID PubChem 74859
Nom IUPAC 5-methylpyrimidine
SMILES CC1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylpyrimidine
Point de fusion 33°C to 37°C
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Point d’éclair 52°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 94.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methylpyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.