Learn More
5-Méthylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylpyrimidine |
| CAS | 2036-41-1 |
| Formule moléculaire | C5 H6 N2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cncnc1 |
| Nom IUPAC | 5-méthylpyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 94.11 |
| Poids de la formule | 94.0531 |