Learn More
5-Méthylpyrimidine, TRC
Code produit 30483126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483126 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483126 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3259532G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylpyrimidine
CAS 2036-41-1
Formule moléculaire C5 H6 N2
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cncnc1
Nom IUPAC 5-méthylpyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Poids de la formule 94.0531