Learn More
5-Méthylpyrimidine, TRC
Code produit 30470485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30470485 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325953250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylpyrimidine
CAS 2036-41-1
Formule moléculaire C5 H6 N2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cncnc1
Nom IUPAC 5-méthylpyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Poids de la formule 94.0531