Learn More
Acide 5-(méthylsulfonyle)pyridine-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410416 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15410416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53133.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid
CAS 913836-01-8
Point de fusion 123°C to 125°C
Formule moléculaire C6H8BNO4S
Numéro MDL MFCD08689536
Quantité 250 mg
Synonyme 5-methylsulphonyl pyridine-3-boronic acid, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid, 5-methylsulfonyl pyridin-3-yl boronic acid, 5-methylsulfonyl-3-pyridineboronic acid, boronicacid, b-5-methylsulfonyl-3-pyridinyl, 5-methanesulfonylpyridin-3-ylboronic acid, b-5-methylsulfonyl-3-pyridinyl boronic acid, acmc-209ram
Clé InChI YGXNPQDXWDCWET-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CN=CC(=C1)B(O)O
Nom IUPAC (5-methanesulfonylpyridine-3-yl)acide boronique
Poids moléculaire (g/mol) 201.00
CID PubChem 44119381
Poids de la formule 201
Pourcentage de pureté 98%