Learn More
Ester pinacolique d’acide 5-(méthylsulfonyl)pyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11936471 1 g 1g
11946471 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445180010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1206641-26-0 | Molecular Formula: C12H18BNO4S | Molecular Weight: 283.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1206641-26-0
Formule moléculaire C12H18BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 283.15
Numéro MDL MFCD12198145
Clé InChI BFWBUXKEBXAKDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-methanesulfonyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methanesulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylsulfonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-methylsulfonyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxab oro lan-2-yl pyridine
CID PubChem 53398530
Nom IUPAC 3-methanesulfonyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)S(C)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 164°C to 167°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 283.15
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.