Learn More
Acide 5-(méthylsulfonyl)thiophène-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10111282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10111282 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10120562 1 g Flacon en verre ambré 1g
10757685 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10111282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW03813CB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 60166-86-1
Formule moléculaire C6H6O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 206.23
Numéro MDL MFCD00173745
Clé InChI SLWRTVINHWIGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-methanesulfonylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylsulfonyl, maybridge1_007675, 5-methanesulfonyl-2-thiphenecarboxylic acid, 5-methylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,5-methylsulfonyl, 5-methanesulfonyl thiophene-2-carboxylic acid
CID PubChem 2740497
Nom IUPAC Acide 5-méthylsulfonylthiophène-2-carboxylique
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%