Learn More
Acide 5-méthylthiazole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489558
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489558 250 mg 250mg
15469558 1 g 1g
15479558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63076.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 61291-21-2 | C5H5NO2S | 143.16 g/mol
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-méthylthiazole-2-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61291-21-2
Formule moléculaire C5H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.16
Numéro MDL MFCD08060736
Clé InChI UYDGNRLMYZMDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylthiazole-2-carboxylic acid, 5-methyl-thiazole-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiazolecarboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methyl-1,3-thiazole, pubchem23003, acmc-209mr5, ksc352m3t, 5-methyl thiazole-2-carboxylic acid
CID PubChem 21877349
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-1,3-thiazole-2-carboxylique
SMILES CC1=CN=C(S1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 143.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide