Learn More
(5-méthylthien-2-yl)chlorhydrate de méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10764467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10764467 5 g Flacon en verre ambré 5g
10643265 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10268003 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10764467 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC65063DE
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 171661-55-5
Formule moléculaire C6H10ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 163.663
Clé InChI COTMVCYERKXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hcl, 1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthiophen-2-yl methanaminehydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine-hcl, 5-methyl-2-thienyl methylamine, chloride, 2-aminomethyl-5-methylthiophene hydrochloride, 2-thiophenemethanamine, 5-methyl-, hydrochloride, 2-thiophenemethanamine,5-methyl-,hydrochloride 1:1
CID PubChem 24229725
Nom IUPAC (5-méthylthiophène-2-yl)méthanamine;chlorhydrate
SMILES CC1=CC=C(S1)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 163.67
Pourcentage de pureté 97%