Learn More
5-(méthylthio)thiophène-2 -carbalaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10651693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10651693 10 g Flacon en verre ambré 10g
10436292 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10651693 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW03493EA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 24445-35-0
Formule moléculaire C6H6OS2
Poids moléculaire (g/mol) 158.233
Numéro MDL MFCD00173744
Clé InChI RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 2736997
Nom IUPAC 5-méthylsulfanylthiophène-2-carbaldéhyde
SMILES CSC1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Methylthio)thiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 90%