Learn More
5'-Methylthioadenosine, MedChemExpress
Code produit 16453556
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453556 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16453556 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16938
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
MedChemExpress 5'-Methylthioadenosine (5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine) is a nucleoside generated from S-adenosylmethionine (SAM) during polyamine synthesis.
5'-Methylthioadenosine suppresses tumors by inhibiting tumor cell proliferation, invasion, and the induction of apoptosis while controlling the inflammatory micro-environments of tumor tissue. 5'-Methylthioadenosine and its associated materials have striking regulatory effects on tumorigenesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Methylthioadenosine
CAS 2457-80-9
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H15N5O3S
Synonyme 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (168.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3CSC
Poids moléculaire (g/mol) 297.33
Quantité 25 mg
Poids de la formule 297.33
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism