Learn More
5-Methylthiophene-2-boronic acid, 98%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylthiophene-2-boronic acid |
| CAS | 162607-20-7 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C5H7BO2S |
| Numéro MDL | MFCD01318166 |
| Afficher plus |