Learn More
5-Methylthiophene-2-acide boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416366 1 g 1g
11426366 5 g 5g
11436366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416366 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23138.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 162607-20-7 | C5H7BO2S | 141.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162607-20-7
Formule moléculaire C5H7BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 141.98
Numéro MDL MFCD01318166
Clé InChI NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylthiophene-2-boronic acid, 5-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-methyl-2-thiopheneboronic acid, 5-methyl-2-thienyl boronic acid, 5-methyl-2-thienylboric acid, 5-methylthiophen-2-yl boranediol, 5-methyl-2-thienylboronic acid, 5-methylthiophene-2-boronicacid, 2-methylthiophene-5-boronic acid, 2-methylthienyl-5-boronic acid
CID PubChem 2734374
Nom IUPAC Acide (5-méthylthiophène-2-yl)boronique
SMILES CC1=CC=C(S1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiophene-2-boronic acid
Point de fusion ∼160°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 7019569
Poids de la formule 142.01
Pourcentage de pureté 98%