Learn More
5-méthylthiophène-2-carbonitrile, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15264268 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15264268 5 g 5g
15254268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15264268 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 72835-25-7
Formule moléculaire C6H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 123.18
Clé InChI RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 312733
Nom IUPAC 5-méthylthiophène-2-carbonitrile
SMILES CC1=CC=C(S1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiophene-2-carbonitrile
Point d’ébullition 73.0°C to 75.0°C (5.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Synonyme 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile
Poids de la formule 123.18
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.