Learn More
Chlorure de 5-méthylthiophène-2-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10584994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10584994 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10358353 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10584994 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC65002CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 31555-59-6
Formule moléculaire C6H5ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 160.615
Numéro MDL MFCD00130092
Clé InChI DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
CID PubChem 2760083
Nom IUPAC Chlorure de 5-méthylthiophène-2-carbonyle
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 160.62
Pourcentage de pureté 97%