Learn More
Chlorure de 5-méthylthiophène-2-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487687 250 mg 250mg
15477687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36784.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 31555-59-6 | Molecular Formula: C6H5ClOS | Molecular Weight: 160.615 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31555-59-6
Formule moléculaire C6H5ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 160.615
Clé InChI DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
CID PubChem 2760083
Nom IUPAC Chlorure de 5-méthylthiophène-2-carbonyle
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 78°C to 80°C (0.75 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 160.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide