Learn More
5-Méthylthiophène-2-carboxaldéhyde, 98+ %
Code produit 11419013
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419013 50 g 50g
11409013 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419013 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11119.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 5-méthylthiophène-2-carboxaldéhyde est utilisé comme additif alimentaire. Il sʼagit dʼun réactif analytique. Le réactif a été synthétisé et caractérisé à lʼaide de données IR, 1H NMR et spectrales de masse.
Solubilité
Soluble dans lʼéther et lʼéthanol.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13679-70-4
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.173
Numéro MDL MFCD00005434
Clé InChI VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
CID PubChem 61663
Nom IUPAC 5-méthylthiophène-2-carbaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Densité 1.18
Point d’ébullition 92°C to 93°C (12 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 50 g
Beilstein 106896
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ether and ethanol.
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté ≥98%