Learn More
5-Méthylthiophène-2-acide carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473328 5 g 5g
11483328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17737.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 1918-79-2 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1918-79-2
Formule moléculaire C6H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.172
Numéro MDL MFCD00005439
Clé InChI VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methylthiophene, 5-methly-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 5-methylthiophen-2-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophenecarboxylic acid, pubchem5206
CID PubChem 74713
Nom IUPAC acide 5-méthylthiophène-2-carboxylique
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 136°C to 138°C
Quantité 5 g
Beilstein 113857
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté ≥98%