Learn More
Chlorure de 5-méthylthiophène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10673265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10673265 5 g 5g
10387304 1 g 1g
10596334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10673265 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC65003DE
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 55854-45-0
Formule moléculaire C5H5ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 196.66
Numéro MDL MFCD05864499
Clé InChI QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
CID PubChem 12400112
Nom IUPAC 5-methylthiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.68
Pourcentage de pureté 97%