Learn More
5-Méthyltryptamine, chlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10542751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10542751 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10542751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158670010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C11H15N2
Poids moléculaire (g/mol) 175.25
Numéro MDL MFCD00012683
Clé InChI PYOUAIQXJALPKW-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 5-methyltryptamine hydrochloride, 2-5-methyl-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methylindole hydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-methyltryptamine hcl, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methyl-, monohydrochloride, 2-5-methylindol-3-yl ethylamine, chloride, 5-methyltryptaminehydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine hcl, pubchem24287
CID PubChem 6917145
SMILES CC1=CC=C2NC=C(CC[NH3+])C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyltryptamine,hydrochloride
CAS 1010-95-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 281°C to 283°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-(5-méthyl-1H-indol-3-yl)éthanamine
Poids de la formule 210.71
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement